6-Hydroxy-2-methyl-2-hepten 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
187690250 187691000
ACRO187690250EA 830 DKK
ACRO187690250 ACRO187691000
6-Hydroxy-2-methyl-2-hepten 99%
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Formel: C₈H₁₆O
Kogepunkt: 78 °C (14 mmHg)
Massefylde: 0,84 g/cm³
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004561
CAS-nummer: 4630-06-2
EINECS: 216-377-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %