4-tert-Amylphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
167330050 167331000 167332500 167335000 167330000
ACRO167330050EA 178 DKK
ACRO167330050 ACRO167331000 ACRO167332500 ACRO167335000 ACRO167330000
4-tert-Amylphenol 99%
4-tert-Amylphenol
Formel: C₁₁H₁₆O
Smeltepunkt: >91 °C
Flammepunkt: 111 °C
MDL Number: MFCD00002369
CAS-nummer: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN nummer: 2430
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Coarse powder or flakes or briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥91 °C
GC ≥98.5 %