2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxy-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propen-1-ol, 2-Methyl allyl alcohol, 2-Methylprop-2-en-1-ol
150290100 150291000 150295000
ACRO150290100EA 524 DKK
ACRO150290100 ACRO150291000 ACRO150295000
2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
2-Methyl-2-propen-1-ol
Formel: C₄H₈O
Molekylvægt: 72.11 g/mol
Kogepunkt: 113…115 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0.85 g/cm³
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004737
CAS-nummer: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
UN nummer: 2614
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %