Flasker, smal hals, runde, PP, med skruelåg
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
100689 100889 100989 100389 100489 100589 100789
215-2976EA 571 DKK
215-2976 215-1435 215-1436 215-2973 215-2974 215-2975 215-2977
Flasker, smal hals, runde, PP, med skruelåg
Flasker Plastflasker
PP, transparent.
  • Meget god kemisk resistens
  • Udskiftelige propper med skruelåg
Perfekt til prøveindsamling, opbevaring og transport. Ideel til væsker. Kan fyldes med varme materialer.