4-Brom-1,2-difluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Brom-3,4-difluorbenzen
A11934.06
A11934.14
A11934.22
A11934.06EA
365
DKK
A11934.06
A11934.14
A11934.22
4-Brom-1,2-difluorbenzen ≥98%
4-Brom-1,2-difluorbenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 348-61-8
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1934811
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000304
Formel:
C₆H₃BrF₂ Molekylvægt: 192.99 g/mol Kogepunkt: 150…151 °C Smeltepunkt: –4 °C Massefylde: 1.707 Flammepunkt: 33 °C (91 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000304 CAS-nummer: 348-61-8 EINECS: 206-481-5 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |