1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen
B20607.03 B20607.06
B20607.03EA 647 DKK
B20607.03 B20607.06
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen ≥98%
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 138526-69-9 Molecular Formula: C6H2BrF3 Formula Weight: 210.98 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4820 Melting Point: -20° Boiling Point: 140° Beilstein Reference: 7249191 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00070738
Formel: C₆H₂BrF₃
Kogepunkt: 140 °C
Smeltepunkt: < –20 °C
Massefylde: 1,767
Flammepunkt: 45 °C (113 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070738
CAS-nummer: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III