1-Brom-2-fluorbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Bromofluorobenzene
A10635.14
A10635.22
A10635.36
A10635.14EA
542
DKK
A10635.14
A10635.22
A10635.36
1-Brom-2-fluorbenzen ≥99%
1-Brom-2-fluorbenzen
Purity: 99%
CAS No.: 1072-85-1
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1071819
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000282
Formel:
C₆H₄BrF Molekylvægt: 175 g/mol Kogepunkt: 155…157 °C Smeltepunkt: –8 °C Massefylde: 1.601 Flammepunkt: 43 °C (109 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000282 CAS-nummer: 1072-85-1 EINECS: 214-018-3 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |