1-Brom-2-fluorbenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromofluorobenzene
106990100 106990500
ACRO106990100EA 359 DKK
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Brom-2-fluorbenzen 99%
1-Brom-2-fluorbenzen
Formel: C₆H₄BrF
Molekylvægt: 175 g/mol
Kogepunkt: 155
Massefylde: 1.6 g/cm³
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000282
CAS-nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %