1-Brom-2,4-difluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,4-Difluorobromobenzene
A14098.14
A14098.22
A14098.36
A14098.14EA
544
DKK
A14098.14
A14098.22
A14098.36
1-Brom-2,4-difluorbenzen ≥98%
1-Brom-2,4-difluorbenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 348-57-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1680892
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000330
Formel:
C₆H₃BrF₂ Kogepunkt: 145…146 °C Smeltepunkt: –4 °C Massefylde: 1,708 Flammepunkt: 51 °C (123 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000330 CAS-nummer: 348-57-2 EINECS: 206-479-4 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |