1-Brom-2,4-difluorbenzen 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Difluorobromobenzene
249360100 249360500
ACRO249360100EA 223 DKK
ACRO249360100 ACRO249360500
1-Brom-2,4-difluorbenzen 98+%
1-Brom-2,4-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
Kogepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1,708 g/cm³
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000330
CAS-nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %