Bioassay-skål til in vitro-befrugtning, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
144444 179830
734-1175EA 3450 DKK
734-1175 734-2693
Bioassay-skål til in vitro-befrugtning, Nunc™
Dyrkningsplader Skåle til biologiske analyser
PS, steril, flad bund, med låg. Disse fuldt certificerede skåle er specialdesignet til brug ved in-vitro befrugtning (IVF).
  • Fuld batchkontrol af alle komponenter i slutproduktet giver fuld sporbarhed
  • Enestående certificering, baseret på en toksicitetstest med et museembryo i 1-cellestadiet, som bekræfter sterilitet (SAL 10⁶), fravær af pyrogener, og at materialet opfylder kravene i USP klasse VI