1-Brom-2,3-difluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21585.03
B21585.06
B21585.03EA
478
DKK
B21585.03
B21585.06
1-Brom-2,3-difluorbenzen ≥98%
1-Brom-2,3-difluorbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 38573-88-5
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 69-70°/12mm
MDL No.: MFCD00061136
Formel:
C₆H₃BrF₂ Kogepunkt: 69…70 °C (12 mmHg) Massefylde: 1,724 Flammepunkt: 61 °C (141 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061136 CAS-nummer: 38573-88-5 |