1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,3,5,6-Tetrafluorobromobenzene, 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
B24265.06
B24265.14
B24265.06EA
1410
DKK
B24265.06
B24265.14
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen ≥99%
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen
Purity: 99%
CAS No.: 1559-88-2
Molecular Formula: C6HBrF4
Formula Weight: 228.98
Flash Point: 53°(129°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Aromatic
Boiling Point: 142-144°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000308
Formel:
C₆HBrF₄ Kogepunkt: 142…144 °C Massefylde: 1,883 Flammepunkt: 53 °C (129 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000308 CAS-nummer: 1559-88-2 EINECS: 216-327-9 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |