1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14248.06 A14248.14 A14248.22
A14248.06EA 513 DKK
A14248.06 A14248.14 A14248.22
1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzen ≥98%
1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 327-51-5 Molecular Formula: C6H2Br2F2 Formula Weight: 271.89 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 96°/20mm MDL No.: MFCD00000346
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molekylvægt: 271.89 g/mol
Kogepunkt: 96 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000346
CAS-nummer: 327-51-5
EINECS: 206-317-2