1,2-Dibromtetrafluorbenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
311350010 311350050
ACRO311350010EA 448 DKK
ACRO311350010 ACRO311350050
1,2-Dibromtetrafluorbenzen 99%
1,2-Dibromtetrafluorbenzen
Formel: C₆Br₂F₄
Kogepunkt: 198 °C
Smeltepunkt: 12 °C
Massefylde: 2,23 g/cm³
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039209
CAS-nummer: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %