1,2-Dibrom-4-Fluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20935.09 B20935.88
B20935.09EA 1370 DKK
B20935.09 B20935.88
1,2-Dibrom-4-Fluorbenzen ≥98%
1,2-Dibrom-4-Fluorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 2369-37-1 Molecular Formula: C6H3Br2F Formula Weight: 253.91 MDL No.: MFCD00070780
Formel: C₆H₃Br₂F
Molekylvægt: 253.9 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070780
CAS-nummer: 2369-37-1
EINECS: 219-131-1