1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14804.06 A14804.14 A14804.22
A14804.06EA 651 DKK
A14804.06 A14804.14 A14804.22
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen ≥98%
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 64695-78-9 Molecular Formula: C6H2Br2F2 Formula Weight: 271.89 Melting Point: 31-35° Beilstein Reference: 1941132
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molekylvægt: 271.89 g/mol
Kogepunkt: 208
Smeltepunkt: 31…35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009890
CAS-nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III