2-Brom-4-chlorphenol 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16218.14 A16218.22
A16218.14EA 565 DKK
A16218.14 A16218.22
2-Brom-4-chlorphenol 98
2-Brom-4-chlorphenol
Purity: 98+% CAS No.: 695-96-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 2042871 MDL No.: MFCD00002319
Formel: C₆H₄BrClO
Molekylvægt: 207.45 g/mol
Kogepunkt: 230…232 °C
Smeltepunkt: 31…35 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002319
CAS-nummer: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
UN nummer: 2020
ADR: 6.1 III