4-Brom-2-Chlorphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24803.09 B24803.18 B24803.30
B24803.09EA 323 DKK
B24803.09 B24803.18 B24803.30
4-Brom-2-Chlorphenol ≥98%
4-Brom-2-Chlorphenol
Purity: 98% CAS No.: 3964-56-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 232-235° Beilstein Reference: 2042867 MDL No.: MFCD00002166
Formel: C₆H₄BrClO
Molekylvægt: 207.45 g/mol
Kogepunkt: 232…235 °C
Smeltepunkt: 47…50 °C
Massefylde: 1.617 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002166
CAS-nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN nummer: 3082
ADR: 9 III