4-Brom-2-Chlorphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 700 DKK
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Brom-2-Chlorphenol 99%
4-Brom-2-Chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molekylvægt: 207.45 g/mol
Kogepunkt: 232
Smeltepunkt: 47…51 °C
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002166
CAS-nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %