1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12635.06 A12635.14 A12635.22
A12635.06EA 345 DKK
A12635.06 A12635.14 A12635.22
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzen ≥98%
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzen
Purity: 98% CAS No.: 41513-04-6 Molecular Formula: C6H3BrClNO2 Formula Weight: 236.45 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 1950424
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Smeltepunkt: 68…72 °C
Massefylde: 2,048 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024320
CAS-nummer: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4