1-Brom-2-Chlor-4-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L07573.09
L07573.18
L07573.09EA
744
DKK
L07573.09
L07573.18
1-Brom-2-Chlor-4-nitrobenzen ≥98%
1-Brom-2-Chlor-4-nitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 29682-39-1
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2253107
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051514
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Smeltepunkt: 59…62 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051514 CAS-nummer: 29682-39-1 EINECS: 249-773-8 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |