4-Brom-3-Chloranilin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L03268.09 L03268.18
L03268.09EA 917 DKK
L03268.09 L03268.18
4-Brom-3-Chloranilin 96%
4-Brom-3-Chloranilin
Purity: 96% CAS No.: 21402-26-6 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Odour: Characteristic Melting Point: 61-66° Beilstein Reference: 1210160 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041311
Formel: C₆H₅BrClN
Kogepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 61…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041311
CAS-nummer: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III