4-Brom-2-Chloranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A17859.09 A17859.18 A17859.30
A17859.09EA 554 DKK
A17859.09 A17859.18 A17859.30
4-Brom-2-Chloranilin ≥98%
4-Brom-2-Chloranilin
Purity: 98+% CAS No.: 38762-41-3 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 3117740
Formel: C₆H₅BrClN
Molekylvægt: 206.47 g/mol
Kogepunkt: 264
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007660
CAS-nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III