4-Brom-2,6-dichloranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14884.14 A14884.22
A14884.14EA 791 DKK
A14884.14 A14884.22
4-Brom-2,6-dichloranilin ≥98%
4-Brom-2,6-dichloranilin
Purity: 98% CAS No.: 697-88-1 Molecular Formula: C6H4BrCl2N Formula Weight: 240.92 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2089687
Formel: C₆H₄BrCl₂N
Kogepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025162
CAS-nummer: 697-88-1
EINECS: 211-809-5