2-Brom-4-Chloranilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L03808.14 L03808.06
L03808.14EA 2500 DKK
L03808.14 L03808.06
2-Brom-4-Chloranilin ≥98%
2-Brom-4-Chloranilin
Purity: 98% CAS No.: 873-38-1 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Odour: Characteristic Melting Point: 63-68° Boiling Point: 127°/20mm Beilstein Reference: 2802563 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041313
Formel: C₆H₅BrClN
Molekylvægt: 206.47 g/mol
Kogepunkt: 127 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 63…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041313
CAS-nummer: 873-38-1
EINECS: 212-837-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III