4-Brom-2-chlorfluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
A19782.06
A19782.14
A19782.22
A19782.06EA
527
DKK
A19782.06
A19782.14
A19782.22
4-Brom-2-chlorfluorbenzen ≥98%
4-Brom-2-chlorfluorbenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 60811-21-4
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2206652
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00051794
Formel:
C₆H₃BrClF Kogepunkt: 188…190 °C Massefylde: 1,727 Flammepunkt: 88 °C (190 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051794 CAS-nummer: 60811-21-4 EINECS: 405-580-2 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |