2-Brom-5-chlorbenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10103.14
A10103.03
A10103.06
A10103.14EA
1830
DKK
A10103.14
A10103.03
A10103.06
2-Brom-5-chlorbenzoesyre ≥98%
2-Brom-5-chlorbenzoesyre
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-93-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.46
Odour: Odourless
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 2442261
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013982
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Smeltepunkt: 152…156 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013982 CAS-nummer: 21739-93-5 EINECS: 244-559-0 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |