1-Brom-4-chlorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromochlorobenzene
A12160.0B A12160.22 A12160.30
A12160.0BEA 1450 DKK
A12160.0B A12160.22 A12160.30
1-Brom-4-chlorbenzen ≥98%
1-Brom-4-chlorbenzen
Purity: 98+% CAS No.: 106-39-8 Molecular Formula: C6H4BrCl Formula Weight: 191.46 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Aromatic Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 1099014 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00000600
Formel: C₆H₄BrCl
Molekylvægt: 191.45 g/mol
Kogepunkt: 196 °C
Smeltepunkt: 63…67 °C
Massefylde: 1.651
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000600
CAS-nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III