1-Brom-4-chlorbenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromochlorobenzene
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 876 DKK
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Brom-4-chlorbenzen 99%
1-Brom-4-chlorbenzen
Formel: C₆H₄BrCl
Molekylvægt: 191.45 g/mol
Kogepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 64…67 °C
Massefylde: 1.651 g/cm³
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000600
CAS-nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %