1-Brom-3,5-dichlorbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dichlorobromobenzene
B25492.06 B25492.14 B25492.22
B25492.06EA 274 DKK
B25492.06 B25492.14 B25492.22
1-Brom-3,5-dichlorbenzen ≥97%
1-Brom-3,5-dichlorbenzen
Purity: 97% CAS No.: 19752-55-7 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 232° MDL No.: MFCD00000584
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molekylvægt: 225.9 g/mol
Kogepunkt: 232 °C
Smeltepunkt: 73…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000584
CAS-nummer: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7