4-Brom-1,2-dichlorbenzen 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
A10314.06 A10314.14 A10314.22
A10314.06EA 316 DKK
A10314.06 A10314.14 A10314.22
4-Brom-1,2-dichlorbenzen 98
4-Brom-1,2-dichlorbenzen
Purity: 98+% CAS No.: 18282-59-2 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 87°(188°F) Melting Point: 22-25° Boiling Point: 140-142°/30mm Beilstein Reference: 1635735 MDL No.: MFCD00040849
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molekylvægt: 225.9 g/mol
Kogepunkt: 140…142 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 22…25 °C
Massefylde: 1.781
Flammepunkt: 87 °C (188 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040849
CAS-nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6