4-Brom-1,2-dichlorbenzen 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
269810250 269811000
ACRO269810250EA 511 DKK
ACRO269810250 ACRO269811000
4-Brom-1,2-dichlorbenzen 98+%
4-Brom-1,2-dichlorbenzen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kogepunkt: 140…142 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 23…24 °C
Massefylde: 1,781 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040849
CAS-nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
UN nummer: 2810
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5986 to 1.6006 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %