1-Brom-2,6-dichlorbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L11062.06 L11062.14
L11062.06EA 545 DKK
L11062.06 L11062.14
1-Brom-2,6-dichlorbenzen ≥97%
1-Brom-2,6-dichlorbenzen
Purity: 97% CAS No.: 19393-92-1 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 59-62° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 1681054 MDL No.: MFCD00000574
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kogepunkt: 241…243 °C
Smeltepunkt: 59…62 °C
Massefylde: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000574
CAS-nummer: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6