2-Brom-1,4-dichlorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
A12056.06 A12056.14
A12056.06EA 414 DKK
A12056.06 A12056.14
2-Brom-1,4-dichlorbenzen ≥98%
2-Brom-1,4-dichlorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 1435-50-3 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 118-120°/20mm Beilstein Reference: 1934815 MDL No.: MFCD00018505
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molekylvægt: 225.9 g/mol
Kogepunkt: 118…120 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 32…36 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018505
CAS-nummer: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9