1-Brom-2,4-dichlorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dichlorobromobenzene
A12298.06 A12298.14 A12298.22
A12298.06EA 531 DKK
A12298.06 A12298.14 A12298.22
1-Brom-2,4-dichlorbenzen ≥98%
1-Brom-2,4-dichlorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 1193-72-2 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 26-27° Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00018333
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molekylvægt: 225.9 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 26…27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018333
CAS-nummer: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6