1-Brom-2,3-dichlorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21904.14 B21904.22
B21904.14EA 529 DKK
B21904.14 B21904.22
1-Brom-2,3-dichlorbenzen ≥98%
1-Brom-2,3-dichlorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 56961-77-4 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 243° MDL No.: MFCD00000536
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kogepunkt: 243 °C
Smeltepunkt: 56…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000536
CAS-nummer: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2