3-Brom-4-hydroxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21338.09 B21338.18
B21338.09EA 547 DKK
B21338.09 B21338.18
3-Brom-4-hydroxybenzoesyre ≥98%
3-Brom-4-hydroxybenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 14348-41-5 Molecular Formula: C7H5BrO3 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00017547
Formel: C₇H₅BrO₃
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017547
CAS-nummer: 14348-41-5
EINECS: 238-299-7