3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18361.14 A18361.22
A18361.14EA 769 DKK
A18361.14 A18361.22
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesyre ≥98%
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 3337-62-0 Molecular Formula: C7H4Br2O3 Formula Weight: 295.93 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 2416147
Formel: C₇H₄Br₂O₃
Kogepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 269…273 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002548
CAS-nummer: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0