3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12923.14 A12923.06 A12923.22
A12923.14EA 1170 DKK
A12923.14 A12923.06 A12923.22
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesyre ≥97%
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 3336-41-2 Molecular Formula: C7H4Cl2O3 Formula Weight: 207.01 Melting Point: 265-270° Beilstein Reference: 2616297
Formel: C₇H₄Cl₂O₃
Kogepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 265…270 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002550
CAS-nummer: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9