5-Bromanthranilsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
305620050 305620250
ACRO305620050EA 381 DKK
ACRO305620050 ACRO305620250
5-Bromanthranilsyre 97%
5-Bromanthranilsyre
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 218…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007823
CAS-nummer: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %