Hælderinge til laboratorieflasker
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
07105600 07105601
LENZ07105600EA 181 DKK
LENZ07105600 LENZ07105601
Hælderinge til laboratorieflasker
Låg Flaskelåg
Pouring rings are made of ETFE.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C