Hælderinge til laboratorieflasker
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
07105400 07105401
LENZ07105400EA 70.5 DKK
LENZ07105400 LENZ07105401
Hælderinge til laboratorieflasker
Låg Flaskelåg
Pouring rings, made of polypropylene.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Good chemical resistance