3-Brombenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Bromobenzoic Acid
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 374 DKK
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
3-Brombenzoesyre 99%
3-Brombenzoesyre
Formel: C₇H₅BrO₂
Kogepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 154…158 °C
Massefylde: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002487
CAS-nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %