2-Brombenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Bromobenzoic Acid
A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 6760 DKK
A13608.0B A13608.18 A13608.30
2-Brombenzoesyre ≥98%
2-Brombenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 88-65-3 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 971266
Formel: C₇H₅BrO₂
Kogepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 146…150 °C
Massefylde: 1,930
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002402
CAS-nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6