2-Brombenzoesyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Bromobenzoic Acid
160080250 160081000
ACRO160080250EA 289 DKK
ACRO160080250 ACRO160081000
2-Brombenzoesyre 97%
2-Brombenzoesyre
Formel: C₇H₅BrO₂
Kogepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 146…151 °C
Massefylde: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: ≥ 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002402
CAS-nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)