Western blotting-detektionsreagens, Amersham™ ECL™ Prime
Leverandør: Cytiva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RPN2232 RPN2236 RPN2232SK
RPN2232EA 2471 DKK
RPN2232 RPN2236 RPN2232SK
Western blotting-detektionsreagens, Amersham™ ECL™ Prime
Elektroforese reagenser Western Blotting-reagenser
Amersham ECL™ Prime er en meget følsom Western blotting-detektionsreagens, der kendetegnes ved stabil signalemission og tillader muligheden for gentagne eksponeringer samt gør det lettere at behandle flere blot i samme forsøgskørsel. Amersham ECL™ Prime leverer et detektionssystem, der er følsomt, stabilt, præcist kvantitativt inden for et bredt dynamisk område af proteinniveauer, og som sparer på forbruget af kostbare antistofreagenser. Amersham ECL™ Prime's høje ydeevne skyldes tilstedeværelsen af en forstærker i reagenset, der øger enzymomsætningen og dermed øger både signalintensitet og -varighed markant. Lyssignalet forstærkes yderligere af tilføjelsen af en katalysator.
  • Høj signalintensitet og -følsomhed gør det muligt at anvende meget fortyndede primære og sekundære antistoffer, uden at sensitiviteten reduceres
  • Stabilt signal muliggør flere eksponeringer og gør reagenset egnet til store forsøgsserier og muliggør en passende håndteringstid mellem slutningen af forsøget og detektionen
  • Kompatibel med Rainbow™ molekylvægtmarkører og Amersham ECL DualVue™ Western blotting-markører
  • Optimeret til brug med Amersham Hybond™ P (PVDF) membraner og kompatibel med Amersham Hybond™-ECL™ (nitrocellulose) membraner
Leveringsinformation: Indeholder opløsning A (luminol-opløsning) og opløsning B (peroxid-opløsning), nok til membran på 1000 cm² eller 3000 cm².