4-Brombenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10914.18 A10914.09 A10914.30
A10914.18EA 1970 DKK
A10914.18 A10914.09 A10914.30
4-Brombenzonitril ≥98%
4-Brombenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 623-00-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 111-114° Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 2041518 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001811
Formel: C₇H₄BrN
Kogepunkt: 235…237 °C
Smeltepunkt: 111…114 °C
Massefylde: 1,562
Flammepunkt: 130 °C (266 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001811
CAS-nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III