4-Brombenzonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Bromobenzonitrile
106710100 106710500
ACRO106710100EA 329 DKK
ACRO106710100 ACRO106710500
4-Brombenzonitril 98%
4-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molekylvægt: 182.02 g/mol
Kogepunkt: 235…237 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 111…114 °C
Flammepunkt: 130
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001811
CAS-nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %