3-Brombenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Bromobenzonitrile
106700100 106700025 106701000
ACRO106700100EA 498 DKK
ACRO106700100 ACRO106700025 ACRO106701000
3-Brombenzonitril 99%
3-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molekylvægt: 182.02 g/mol
Kogepunkt: 225 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001796
CAS-nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %